Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 619,00 zł 526,15 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
powder
Biological source:
Porcine, bovine
526,15 zł
Cena katalogowa619,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
Porcine, bovine
description
Amino nitrogen ≥ 8%, Total nigrogen ≥11%
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
Application
N-Z-Amine® has been used in culture mediums to grow and produce enterotoxins by Staphylococcus.
Analysis Note
Preparation has a high level of free amino acids.
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source Porcine, bovine | biological source - | biological source bovine milk | biological source - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| description Amino nitrogen ≥ 8% | description - | description - | description - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?