Przejdź do
C4186
Cytochrome c partially acetylated from equine heart
lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Form:
lyophilized powder
563,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~90% E0.1%/550
extent of labeling
~60% acetylated lysine residues (based on ninhydrin assay)
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, red to red-brown
storage temp.
−20°C
Application
The enzyme has been used for the measuring superoxide production using the superoxide dismutase-inhibitable (SOD-inhibitable) cytochrome c reduction assay.[1][2]
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Contains potassium phosphate buffer salts.
Preparation Note
Dissolves in water to form a clear, red-brown colored solution at 10 mg/mL concentration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C286792498C2506
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, red to red-brown
solubility
water: 10 mg/mL, dark red-brown
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to light brown, soluble, clear, slightly yellow to light brown
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
extent of labeling
~60% acetylated lysine residues (based on ninhydrin assay)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
composition
Protein, ~90% E0.1%/550
composition
-
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥10%
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C4186-25MG04061833491812
C4186-100MG04061842390397