Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 843,00 zł |
Informacje o tej pozycji
843,00 zł
biological source
bovine heart
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥10%
packaging
pkg of 500 g
impurities
≤15.0% ash
loss
≤6.0% loss on drying
color
light yellow
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to light brown, soluble, clear, slightly yellow to light brown
application(s)
food and beverages, microbiology
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine heart | biological source equine heart | biological source bovine skeletal muscle | biological source bovine milk |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology |
| solubility H2O: 2%, clear, slightly yellow to light brown, soluble, clear, slightly yellow to light brown | solubility - | solubility H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown | solubility H2O: 2%, clear (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown) |
| form powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form powder | form powder |
| pH 7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH - | pH 7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.8-8.0 (25 °C, 2% in H2O) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?