Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H44N4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
632.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98%
form
powder
color
white
solubility
THF: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C35H44N4O7/c1-22(2)18-29(38-34(44)30(19-23(3)4)39-35(45)46-21-24-10-6-5-7-11-24)33(43)37-28(16-17-31(40)41)32(42)36-27-15-14-25-12-8-9-13-26(25)20-27/h5-15,20,22-23,28-30H,16-19,21H2,1-4H3,(H,36,42)(H,37,43)(H,38,44)(H,39,45)(H,40,41)
InChI key
MIYHULQEZFNUGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for the glutamylpeptidyl-peptide hydrolase activity of the 20S proteasome (multicatalytic proteinase complex).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility THF: 25 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: insoluble | solubility 0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: soluble |
| color white | color - | color white to beige | color - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
H Djaballah et al.
Biochemistry, 31(16), 4133-4141 (1992-04-28)
The multicatalytic proteinase (MCP) complex or proteasome is a major nonlysosomal proteinase of eukaryotic cells. The proteinase can cleave peptide bonds on the carboxyl side of hydrophobic, basic, or acidic amino acid residues. These activities have been referred to as
C Realini et al.
The Journal of biological chemistry, 272(41), 25483-25492 (1997-11-05)
Full-length cDNAs for three human proteasome activator subunits, called REGalpha, REGbeta, and REGgamma, have been expressed in Escherichia coli, and the purified recombinant proteins have been characterized. Recombinant alpha or gamma subunits form heptameric species; recombinant beta subunits are found
C Cardozo
Enzyme & protein, 47(4-6), 296-305 (1993-01-01)
The multicatalytic proteinase complex (MPC), also called the proteasome, is a ubiquitous particle (19S) that is required for life. It is found in the cytoplasm and nucleus of all eukaryotic cells where it degrades selected cytosolic and nuclear proteins. It
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C0788-50MG | 04061832269801 |
| C0788-10MG | 04061833260654 |
| C0788-25MG | 04061833260661 |