Przejdź do
L1635
L-Leucine β-naphthylamide
Synonim(y):
L-Leucine-2-naphthylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
204,85 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
731,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
211-990-0
MDL number:
204,85 zł
Cena katalogowa241,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t15-/m0/s1
InChI key
JWHURRLUBVMKOT-HNNXBMFYSA-N
General description
Substrate for aminopeptidase M
Application
L-Leucine β-naphthylamide has been used as a substrate:
  • to measure the activity of aminopeptidase in Escherichia coli
  • to evaluate the enzyme activity of cathepsin H from rabbit skeletal muscles
  • in the proteolytic assay of L-Leucine aminopeptidase
Substrate for leucine aminopeptidase determination in colorimetric and histochemical procedures.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
Very low free β-naphthylamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0376L9125A2628
description
-
description
leucine aminopeptidase substrate
description
leucine aminopeptidase substrate
description
protease substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: insoluble
solubility
H2O: soluble
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)