Przejdź do
B9270
Blue Trisacryl® M
aqueous ethanol suspension, 40-80 μm
Synonim(y):
Blue Trisacryl®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
13111000
NACRES:
NA.56
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous ethanol suspension
Quality Segment
matrix
beaded macroporous copolymer of N-tris(hydroxymethyl)methylacrylamide
matrix spacer
6 atoms
particle size
40-80 μm
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (human serum albumin)
storage temp.
2-8°C
Application
Blue Trisacryl is used in affinity chromatography and protein chromatography. Blue Trisacryl has been used to purify transferrin from human plasma and to study immune response.
Physical form
Suspension in 1 M NaCl containing 20% ethanol
Legal Information
Trisacryl is a registered trademark of Pall Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9529027815M5528
form
aqueous ethanol suspension
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix spacer
6 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix
beaded macroporous copolymer of N-tris(hydroxymethyl)methylacrylamide
matrix
-
matrix
-
matrix
-
particle size
40-80 μm
particle size
-
particle size
-
particle size
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
176.0 °F
flash_point_c
80 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Use of blue-Trisacryl M for purifying transferrin from human plasma].
B Buatois et al.
Annales pharmaceutiques francaises, 45(4), 321-328 (1987-01-01)
Younes Achouri et al.
The Biochemical journal, 381(Pt 1), 35-42 (2004-04-09)
Extracts of frozen rat liver were found to catalyse the formation of 3H2O from DL-2-hydroxy[2-3H]glutarate. Three peaks of enzyme activities were observed on separation by chromatography on DEAE-Sepharose. The first and second peaks corresponded to an enzyme acting on L-2-hydroxyglutarate
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B9270-25ML04061833443668
B9270-10ML04061833443651