Przejdź do
27815
Brilliant Blue G
250, suitable for microscopy
Synonim(y):
Acid blue 90, Coomassie Brilliant Blue G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H48N3NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
854.02
EC Number:
228-058-4
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
42655
Beilstein/REAXYS Number:
5230822
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI key
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
General description
Brilliant Blue G (BBG) is a dye.[1] It has been proposed as a substitute for internal limiting membrane (ILM) peeling.[2]
Application
Brilliant Blue G was used to prepare the protein reagent for the determination of protein content of the collagenase enzyme isolated from fish waste. It may be employed as stain for the internal limiting membrane (ILM) for the macular hole (MH) and epiretinal membrane (ERM) surgery.[1]
Biochem/physiol Actions
P2X7 purinergic receptor antagonist.
Analysis Note
λmax. ∼610 nm; E(1%,1 cm) ∼500-700 (H2O)
Other Notes
Protein stain for gel electrophoresis. Does not penetrate the gel and is three times more sensitive than Naphthol Blue Black B; Simple and sensitive protein assay[3]; Rapid, sensitive and versatile assay for proteins; free amino acids and several chemicals that interfere with the Lowry procedure cause no interference[4].
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B07701.1544427816
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brilliant Blue G
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could you please provide information on whether Brilliant Blue from Coomassie would be the most appropriate choice for staining parasporal crystals of Bacillus thuringiensis?
    1 answer
    1. Since the usage might be either Coomassie Brilliant Blue G or Brilliant Blue R. The two recommendations are : 27815 and 27816 (two microscopy grades of these compounds)