Przejdź do
95290
Methyl Blue
suitable for microscopy
Synonim(y):
Acid blue 93, Aniline blue water soluble, Cotton blue, Poirriers blue, Water blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H27N3Na2O9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
799.80
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-352-9
Colour Index Number:
42780
MDL number:
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
9.4-14
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥200 at 310-320 nm, ≥400 at 595-605 nm
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI key
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
General description
Methyl Blue (C.l. 42780) is a triaminotriphenylmethane dye with each amino group carrying a monosulfonated phenyl substituent. It is also known as Water blue, Acid blue 93, Cotton blue, Poirriers blue, and Aniline blue water soluble.
Application
Methyl Blue has been used:
  • to stain leaf disks for callose visualization within the cells
  • to incubate cells for 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)/septa staining
  • as a marker for β-(1-3)-d-glucans or acidic phloroglucinol for the detection of callose and lignin
  • in Mann′s stain as it involves a methyl blue-eosin mixture
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6900M5528B0126
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
methanol: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Blue
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lulu Fan et al.
Journal of hazardous materials, 215-216, 272-279 (2012-03-21)
A novel magnetic composite bioadsorbent composed of magnetic chitosan and graphene oxide (MCGO) was prepared as the magnetic adsorbent. The morphology, chemical structure and magnetic property of the MCGO were characterized by Fourier transform infrared spectrometer (FT-IR), X-ray diffraction (XRD)
M Safaríková et al.
Chemosphere, 59(6), 831-835 (2005-04-07)
Brewer's yeast (bottom yeast, Saccharomyces cerevisiae subsp. uvarum) cells were magnetically modified using water based magnetic fluid stabilized with perchloric acid. Magnetically modified yeast cells efficiently adsorbed various water soluble dyes. The dyes adsorption can be described by the Langmuir
Sebastian Thaler et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 29(9), 1257-1265 (2009-11-26)
To investigate the biocompatibility of methyl blue and aniline blue as vital dyes for vitreoretinal surgery in an in vivo rat model and to evaluate the effect of these dyes on retinal structure and function. Adult Brown-Norway rats received intravitreal
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
95290-100G04061833315859
95290-25G04061835570294
95290-5G04061833315866