Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
Nazwa produktu
Methyl Blue, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥700 at 594-610 nm in 5 mM HCl
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI key
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility H2O: 1 mg/mL, blue | solubility water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue | solubility H2O: 1 mg/mL, blue | solubility H2O: 4mg/4ml |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Blue
wgk
WGK 2
flash_point_f
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?