Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16BrNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.18
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1550140
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Application
Chromogenic substrate suitable for identification of lac+ bacterial colonies. An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside (X-Gal), producing a darker blue color.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% |
| solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL | solubility - | solubility DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B4387-100MG | 04061833258675 |
| B4387-25MG | 04061833429624 |