This compound is soluble in Dimethylformamide:methanol (1:1) at 50 mg/mL, Dimethylformamide at 20 mg/mL, and DMSO at 20 mg/mL. When protected from light, stock solutions of X-gal in the given solvents are stable for up to 2 months at 2 to 8 °C and up to 1 year in aliquots at -20 °C.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 588,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3800,00 zł | |
| 2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6150,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.63
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1402009
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-640-8
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%, powder
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Application
X-Gal is a chromogenic substrate for β-galactosidase that produces a rich blue color that can easily be detected visually over background. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99% (HPLC) | assay 99% | assay - |
| solubility DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL | solubility DMSO: 2% (20mg/mL) | solubility DMF: soluble, methanol: soluble | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Elijah D Lowenstein et al.
eLife, 10 (2021-02-17)
The mature cerebellum controls motor skill precision and participates in other sophisticated brain functions that include learning, cognition, and speech. Different types of GABAergic and glutamatergic cerebellar neurons originate in temporal order from two progenitor niches, the ventricular zone and
Carina Henning et al.
Scientific reports, 9(1), 16931-16931 (2019-11-16)
An acute increase in blood flow triggers flow-mediated dilation (FMD), which is mainly mediated by endothelial nitric oxide synthase (eNOS). A long-term increase in blood flow chronically enlarges the arterial lumen, a process called arteriogenesis. In several common human diseases
Lía Alza et al.
Cancers, 12(5) (2020-05-01)
Focal adhesion kinase (FAK) is a central component of focal adhesions that regulate cancer cell proliferation and migration. Here, we studied the effects of FAK inhibition in glioblastoma (GBM), a fast growing brain tumor that has a poor prognosis. Treating
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B4252-2G | 04061833616550 |
| B4252-500MG | 04061833429419 |
| B4252-5G | 04061833429426 |
| B4252-100MG | 04061835540693 |
| B4252-50MG | 04061835553808 |
| B4252-1G | 04061835480234 |
| B4252-250MG | 04061835553792 |
-
Could you Please provide information on the solvent used for item B4252-50MG ?