Przejdź do
B9146
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Synonim(y):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.63
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-640-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1402009
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL
suitability
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Application
X-Gal is a chromogenic substrate for β-galactosidase that produces a rich blue color that can easily be detected visually over background. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside has been used to confirm transduction of Caki-2/LacZ clones. It has also been used in blue-white selection of transformants.
Preparation Note
A stock solution (100 mg/ml) is prepared by dissolving X-Gal in dimethylformamide and should be stored at −20 °C and protected from light. Sterilization is not required.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4252B6024203782
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2% (20mg/mL)
suitability
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
suitability
-
suitability
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
tablet
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)