Przejdź do
16555
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC), powder or crystals
Synonim(y):
X-α-Gal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.63
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside, ≥98.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
Application
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside is suitable as a substrate for α-galactosidase. It has been used:
  • in the yeast two-hybrid screen[1]
  • for differentiating α-galactosidase-positive strains of yeast
  • to determine melibiase activity in yeast and to identify Saccharomyces cerevisiae A241 × Saccharomyces uvarum C995 hybrids
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B425244687B4387
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
optical activity
-
optical activity
[α]/D -102.0±3.0°, c = 1 in methanol
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tubb, R.S. and Liljestrom, P.L.
Journal of the Institute of Brewing, 92, 588-588 (1986)
A novel reporter gene MEL1 for the yeast two-hybrid system.
S Aho et al.
Analytical biochemistry, 253(2), 270-272 (1997-12-31)
A Unique Saccharomyces cerevisiae ? Saccharomyces uvarum Hybrid Isolated From Norwegian Farmhouse Beer: Characterization and Reconstruction
Krogerus K, et al.
Frontiers in Microbiology, 9 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
656151-1G04061825587257
656151-5G04061831822601
16555-25MG04061838748706
16555-100MG04061838748690