Przejdź do
AF1
Aflatoxin kits
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41100000
Storage temp.:
2-8°C
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Packaging
Four aflatoxins from Aspergillus flavus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AF10A6412A9887
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Aflatoxin B1 1 mg
    Karta charakterystyki
  • Aflatoxin B2 1 mg
    Karta charakterystyki
  • Aflatoxin G1 1 mg
    Karta charakterystyki
  • Aflatoxin G2 1 mg
    Karta charakterystyki
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sven C Neulinger et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1437-1444 (2008-12-31)
The cold-water coral Lophelia pertusa (Scleractinia, Caryophylliidae) is a key species in the formation of cold-water reefs, which are among the most diverse deep-sea ecosystems. It occurs in two color varieties: white and red. Bacterial communities associated with Lophelia have
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
0710-264904065272564786
0710-356504065273456721
0710-332804065273456691
0710-318204065273456622
0710-067104065272564403
0710-020404065272564175
0710-014004065272564113
AF1-1KT04061833418420