Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-615-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1299768
Form:
powder
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Aflatoxin G1, from Aspergillus flavus
biological source
Aspergillus flavus
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h3,5-6,8,17H,2,4H2,1H3
InChI key
XWIYFDMXXLINPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Aflatoxins are hepatotoxic metabolites, that are produced by molds, such as, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. They are naturally occurring poisonous carcinogens and the most widely known mycotoxins. They are associated with liver cancer and immune system suppression.
Application
Aflatoxin G1 from Aspergillus flavus has been used as a standard for the determination of aflatoxin in various samples.[1]
Biochem/physiol Actions
Hepatocarcinogen. Food contaminant produced by Aspergillus flavus, a common soil fungus.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form film | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source Aspergillus flavus | biological source - | biological source Aspergillus flavus | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aflatoxin G1
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?