Aflatoxin G2 A0263 has not been validated for HPLC analysis. A relevant citation for the product's use in HPLC analysis is available for reference: J AOAC Int. 2010 May-Jun;93(3):936-42.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-643-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1692017
Form:
powder
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Aflatoxin G2,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)OCC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI key
WPCVRWVBBXIRMA-WNWIJWBNSA-N
General description
Aflatoxin G2 is a fungal secondary toxic metabolite synthesized by Aspergillus parasiticus, Aspergillus flavus, and Aspergillus nomius,[1] species that are found in tropical and subtropical regions of the world. Aflatoxin Gs (AFGs) are derivatives of difuranocoumarin and contain a bifuran group linked to a coumarin nucleus and a lactone ring.[2]
Application
Biochem/physiol Actions
Aflatoxins are hepatocarcinogenic and act as food contaminants in peanuts, fruits, cereals, corn, and dry fruits.[1]
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aflatoxin G2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can Aflatoxin G2 A0263 be used for analysis with HPLC?