Przejdź do
A9887
Aflatoxin B2
≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-618-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1355115
Form:
powder
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aflatoxin B2,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2O[C@H]3OCC[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI key
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
General description
Aflatoxin B2/AFB2 is a toxic mycotoxin.
Application
Aflatoxin B2 has been used as a standard in a study to find out aflatoxins in various foods, spices and feedstuffs by high performance liquid chromatography (HPLC). It has also been used as a standard to determine aflatoxins in honey by HPLC.
Biochem/physiol Actions
Aflatoxin B2 is a hepatocarcinogen. Food contaminant produced by Aspergillus flavus, a common soil fungus. Aflatoxin B2/AFB2 may have dangerous hepatotoxic, teratogenic and carcinogenic actions on various forms of livestock.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0263A6655A0138
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aflatoxin B2
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)