Przejdź do
A6132
Apyrase from potatoes
ATPase ≥3.0 units/mg protein, lyophilized powder
Synonim(y):
Adenosine 5′-diphosphatase, Adenosine 5′-triphosphatase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
973,00 zł
2000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-569-8
MDL number:
Numer WE:
Biological source:
potato
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
potato
Quality Level
type
Grade I
form
lyophilized powder
ATPase activity
≥3.0 units/mg protein
composition
Protein, 30-60%
storage temp.
−20°C
Application
Apyrase is used to hydrolyze nucleoside triphosphates and diphosphates. Apyrase, from Sigma, has been used in inhibition studies of platelet-aggregation [1].
At least two isoenzymes are found in different varieties of S. tuberosum: one with a high ATPase/ADPase ratio (∼10) and another with a low ratio (∼1).
Reaction: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Biochem/physiol Actions
Apyrase is found in all eukaryotes and some prokaryotes. Apyrase, from potato, has a crucial role in regulating growth and development. Apyrase is involved in the inactivation of synaptic ATP as a neurotransmitter following nerve stimulation and in the inhibition of ADP induced platelet aggregation to prevent thrombosis [2]. Divalent metal ions are required for activity and best activity is observed with calcium ion at 5 mM.
Packaging
Sold on the basis of ATPase units.
Physical form
Partially purified, lyophilized powder containing potassium succinate
Other Notes
Mixture of high and low ratio isoenzymes.
One unit will liberate 1.0 micromole of inorganic phosphorus per minute at pH 6.5 at 30 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2230SRE0019A6535
biological source
potato
biological source
potato
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
300
ATPase activity
≥3.0 units/mg protein
ATPase activity
≥600 units/mg protein
ATPase activity
≥200 units/mg protein
ATPase activity
≥200 units/mg protein
composition
Protein, 30-60%
composition
protein, ≥30%
composition
Protein, 25-60%
composition
Protein, 25-60%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
I Shirakawa et al.
The Journal of experimental biology, 198(Pt 8), 1809-1815 (1995-08-01)
Kinesin is a motor protein that converts chemical energy derived from ATP hydrolysis into mechanical work to transport cellular components along microtubules. We studied the properties of ATP-dependent microtubule-kinesin sliding with two different in vitro assay systems. In one assay
Qian Wang et al.
Neuroscience bulletin, 37(9), 1303-1313 (2021-06-06)
Food deprivation can rescue obesity and overweight-induced mood disorders, and promote mood performance in normal subjects. Animal studies and clinical research have revealed the antidepressant-like effect of calorie restriction, but little is known about the mechanism of calorie restriction-induced mood
J Vilmart-Seuwen et al.
The Journal of cell biology, 103(4), 1279-1288 (1986-10-01)
We have tried to specify a widespread hypothesis on the requirement of ATP for exocytosis (membrane fusion). With Paramecium tetraurelia cells, synchronously (approximately 1 s) exocytosing trichocysts, ATP pools have been measured in different strains, including wild type cells, "non-discharge"
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A6132-2KU04061832754581
A6132-5KU04061833377253
A6132-1KU04061833377109
A6132-500UN04061833377246
A6132-200UN04061832754574