Przejdź do
A6535
Apyrase from potatoes
ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Synonim(y):
Adenosine 5′-diphosphatase, Adenosine 5′-triphosphatase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3220,00 zł
2000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-569-8
MDL number:
Numer WE:
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Grade VII
Quality Segment
form
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
composition
Protein, 25-60%
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
storage temp.
−20°C
Application
At least two isoenzymes are found in different varieties of S. tuberosum: one with a high ATPase/ADPase ratio (∼10) and another with a low ratio (∼1).
Reaction: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Apyrase is used to hydrolyze nucleoside triphosphates and diphosphates. For hydrolysis of organic di and triphosphates, the optimal pH is 6, and for inorganic substrates, the optimal pH is 5.1. Apyrase, from Sigma, has been used in inhibition studies of platelet-aggregation [1].
Biochem/physiol Actions
Apyrase is found in all eukaryotes and some prokaryotes. Apyrase, from potato, has a crucial role in regulating growth and development. Apyrase is involved in the inactivation of synaptic ATP as a neurotransmitter following nerve stimulation and in the inhibition of ADP induced platelet aggregation to prevent thrombosis [2]. Divalent metal ions are required for activity and best activity is observed with calcium ion at 5 mM.
Packaging
Sold on the basis of ATPase units.
Physical form
Partially purified, lyophilized powder containing potassium succinate buffer salts.
Preparation Note
Derived from red potato
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of inorganic phosphate from ATP or ADP per min at pH 6.5 at 30 °C.
This grade has a low ATPase/ADPase ratio.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRE0019A7646A6410
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (partially purified)
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
foreign activity
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apyrase from potatoes
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)