Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł | |
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
saline suspension
Quality Segment
matrix
6% beaded agarose
matrix activation
divinyl sulfone
matrix attachment
hydroxyl
matrix spacer
5 atoms
capacity
≥25 mg/mL binding capacity (Triticum vulgaris lectin)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H15NO6/c1-4(12)9-5(2-10)7(14)8(15)6(13)3-11/h2,5-8,11,13-15H,3H2,1H3,(H,9,12)/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
MBLBDJOUHNCFQT-LXGUWJNJSA-N
General description
N-Acetyl-D-glucosamine is used in affinity chromatography, protein chromatography, and carbohydrate matrices. N-Acetyl-D-glucosamine can be used to purify wheat germ (Triticum vulgaris) lectin.
Application
Physical form
Suspension in 0.15 M NaCl, 0.01 M sodium phosphate, pH 6.8, containing 0.02% sodium azide
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form saline suspension | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| matrix spacer 5 atoms | matrix spacer - | matrix spacer - | matrix spacer - |
| matrix 6% beaded agarose | matrix - | matrix - | matrix - |
| matrix activation divinyl sulfone | matrix activation - | matrix activation - | matrix activation - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A2278-5ML | 04061833349960 |
| A2278-1ML | 04061837765582 |
| A2278-25ML | 04061837765599 |