Przejdź do
G5509
D-Glucosamine 6-phosphate
≥98% (TLC)
Synonim(y):
2-Amino-2-deoxyglucose 6-phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
133,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤10% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H2,12,13,14)
InChI key
AEJSSXDYDSUOOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
D-Glucosamine 6-phosphate, the natural form of glucosamine, is a monosaccharide produced during hexosamine biosynthesis pathway by the enzyme glucosamine-6-phosphate deaminase from the two substrates fructose 6-phosphate and glutamine. [1]
Other Notes
Stability is greater than that of the sodium salt.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4394G9753G4878
biological source
natural (inorganic)
biological source
natural (inorganic)
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)