Przejdź do
1079
N-acetylo-D-glukozamina
An acceptor substrate for galactosyltransferases. Inhibits the lectin WGA and β-N-acetylhexosaminidase (Ki = 430 µM). When added to a medium, it improves the recovery of Haemophilus influenza from sputum.
Synonim(y):
NAG, GlcNAc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
7890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
MDL number:
7890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white to beige, white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C1C(OC(C(C1O)O)CO)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrat akceptorowy dla galaktozylotransferaz. Aminocukier hamujący działanie lektyn. Po dodaniu do pożywki poprawia odzyskiwanie Haemophilus influenza z plwociny. Kompetycyjny inhibitor β-N-acetyloheksozoaminidazy (Ki = 430 µM).
Substrat akceptorowy dla galaktozylotransferaz. Hamuje lektynę WGA i β-N-acetyloheksozoaminidazę (Ki = 430 µM). Po dodaniu do pożywki poprawia odzyskiwanie Haemophilus influenza z plwociny.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Sakai, K., et al. 1994. Appl. Environ. Microbiol. 60, 2911.
Moller, L.V., et al. 1993. J. Clin. Microbiol. 31, 1952.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4106A3286A8625
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white to beige, white to off-white
color
beige
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-acetylo-D-glukozamina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L V Möller et al.
Journal of clinical microbiology, 31(7), 1952-1954 (1993-07-01)
A modified selective medium supplemented with N-acetyl-D-glucosamine (NAG), hemin, and NAD plus two cefsulodin disks, for primary isolation of nonencapsulated Haemophilus influenzae from sputum of patients with cystic fibrosis, is described. Isolation of H. influenzae from this medium, designated NAG
K Sakai et al.
Applied and environmental microbiology, 60(8), 2911-2915 (1994-08-01)
Thermostable exochitinase was purified to homogeneity from the culture fluid of Bacillus stearothermophilus CH-4, which was isolated from agricultural compost containing shrimp and crabs. The enzyme was a single polypeptide with a molecular mass of 74 kDa, and the N-terminal
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SAB4301298-100UL04061837437564
SAB4504615-100UG04061832527031
158429-25G04061838743930
818153005004022536428710
818153002504022536428703
106053010004022536072395
158429-500G04061838743947
818153100004022536704043
553511-10MG04055977193701
158429-100G04061838743923
1079-1KG04054839027079
1079-25GM04055977208504
921823-1EA04065266625189
24817-U04061835551675