Przejdź do
A3286
N-Acetyl-D-glucosamine
BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-368-2
Beilstein/REAXYS Number:
1727589
MDL number:
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
211 °C (dec.) (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
General description
N-Acetylglucosamine (GlcNAc), a derivative of glucose is a monosaccharide. It is a white powder and is mildly sweet. It melts at 221°C. GlcNAc is 25% soluble in water. It is present in bromelain, ricin agglutinin and abrus agglutinin, in plants. In humans, it is present in tissue plasminogen activator, growth factors and hormones.[1]
Application
N-Acetyl-D-glucosamine addition has been used:
  • as a substrate to develop dot-blots
  • as a substrate to reveal alkaline phosphatase in the immunohistochemical analysis[1]
  • to detect specific immune complexes in western blot analysis
Biochem/physiol Actions
N-Acetylglucosamine (GlcNAc) oligomer may have the ability to initiate factors for canine polymorphonuclear cells (PMN) in vivo. It possesses wound healing and chemotactic activity. GlcNAc and its derivatives are usually employed in preparing dietary supplements and also used in therapeutic development.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A41061079A8625
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
211 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-D-glucosamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)