Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 731,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
Biological source:
plant (Sea weed)
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
731,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant (Sea weed)
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 5′-monophosphate Agarose (5′-AMP agarose) has been used in affinity chromatography to isolate β and gamma glutamate decarboxylase, which is important for controlling gamma-aminobutyric acid (GABA) synthesis in brain.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant (Sea weed) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous glycerol suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose |
| extent of labeling 1-5 μmol per mL | extent of labeling 1-5 μmol per mL | extent of labeling ≥1 μmol per mL | extent of labeling 1-5 μmol per mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?