Przejdź do
A2810
Adenosine 5′-diphosphate–Agarose
lyophilized powder
Synonim(y):
5′-ADP agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1377,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
1377,00 zł
Cena katalogowa1620,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 5′-diphosphate has been used in the research of platelet integrin α(IIb)β3, which is crucial for platelet aggregation. It has been determined that the interaction between Adenosine 5′-diphosphate and the receptor P2Y12 is needed for the maintenance of integrin α(IIb)β3 activation. Adenosine 5′-diphosphate agarose (5′-ADP agarose) has been used in purification of heat schock proteins.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Preparation Note
Swelling factor = 1 gram yields 8-16 mL packed gel
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0144G976801905
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix attachment
C-8
matrix attachment
C-8
matrix attachment
ribose hydroxyls
matrix attachment
-
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
≥2 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)