Przejdź do
A3515
Adenosine 2′,5′-diphosphate–Agarose
lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9550,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
N-6
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 2′,5′-diphosphate Agarose (2′,5′-ADP agarose) has been used to study NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase (CPR), which plays an important role in the insecticide resistance of Anopheles gambiae (a major malaria vector). In particular, Anopheles gambiae CPR (AgCPR) displayed a decreased affinity to adenosine 2′,5′-phosphate when compared to human CPR (hCPR) determined by isothermal titration calorimetry. This may be important for the development of more advanced insecticides that selectively target mosquito CPR.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2810CDS003207
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
-
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix attachment
N-6
matrix attachment
C-8
matrix attachment
-
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)