Przejdź do
A6888
Adenosine 5′-triphosphate–Agarose
aqueous glycerol suspension
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous glycerol suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥1 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
ribose hydroxyls
matrix spacer
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[X]Nc1ncnc2[n](cnc21)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(O)O)O)O
Application
Adenosine 5′-triphosphate Agarose (5′-ATP agarose) has been used in affinity chromatography to purify uridine kinase from Ehrlich ascites tumor cells.
Physical form
Suspension in 50% glycerol containing 0.25 M NaCl
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1271A3515A2810
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
extent of labeling
≥1 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix spacer
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
9 atoms
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)