Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł 338,30 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
crystalline solid or supercooled liquid
338,30 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
crystalline solid or supercooled liquid
solubility
ethanol: soluble 2.5 mg/mL, DMSO or DMF: soluble 8 mg/mL
SMILES string
CC(C)Oc1ccc2c(Oc3ccc(cc3C2=O)C(O)=O)c1
InChI
1S/C17H14O5/c1-9(2)21-11-4-5-12-15(8-11)22-14-6-3-10(17(19)20)7-13(14)16(12)18/h3-9H,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
AQFFXPQJLZFABJ-UHFFFAOYSA-N
Application
AH6809 has been used:
- as a prostaglandin E2 receptor 1 & 2 (EP1/2) antagonist to analyze its effects on cyclooxygenase-2 /prostaglandin E2 (COX-2/PGE2) signaling in the angiogenic feedback of endothelial cells to hypoxia[1]
- as an EP2 antagonist to study its effects on tumor angiogenesis in human prostate cancer cell lines[2]
- as an EP2 antagonist to analyze its effects on overexpression of amyloid precursor protein (APP)[3]
Biochem/physiol Actions
AH6809 plays a role in antagonizing the proliferation of non-small cell lung cancer cell lines.[4]
DP/EP prostanoid receptor antagonist; has the highest affinity for DP receptors, but also acts as a weak antagonist at murine EP1 and EP2 prostanoid receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline solid or supercooled liquid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: soluble 2.5 mg/mL, DMSO or DMF: soluble 8 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >20 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?