Merck
C5865
CD437
≥98% (HPLC), retinoic acid receptor (RAR)γ-selective agonist, solid
Synonim(y):
6-[3-(1-Adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalene carboxylic acid, AHPN
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CD437, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
impurities
~0.5 mol/mol water
color
yellow
mp
271.6-276 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)-c3ccc(O)c(c3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
InChI key
LDGIHZJOIQSHPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
CD437 is a retinoic acid receptor (RAR)γ-selective agonist, γ-selective retinoid; potent inducer of apoptosis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)