Przejdź do
94498
5-Cyano-2,3-di-(p-tolyl)tetrazolium chloride
≥85% (HPLC)
Synonim(y):
5-Cyano-2,3-bis(4-methylphenyl)-2H-tetrazolium chloride, CTC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
308,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.77
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8954451
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cc1ccc(cc1)-n2nc(n[n+]2-c3ccc(C)cc3)C#N
InChI
1S/C16H14N5.ClH/c1-12-3-7-14(8-4-12)20-18-16(11-17)19-21(20)15-9-5-13(2)6-10-15;/h3-10H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SSJZAXOTLCJNLF-UHFFFAOYSA-M
General description
5-cyano-2,3-di-(p-tolyl)-tetrazolium chloride is a Redox Sensitive tetrazolium salt producing a fluorescent formazan (only in solid state) upon reduction; It indicates the respiratory activity in cells.[1]
Application
5-cyano-2,3-di(p-tolyl) tetrazolium chloride (CTC)-reduction test is used for live/dead analysis. 5-cyano-2,3-di-(p-tolyl)-tetrazolium chloride has been employed in histochemistry and for determining cell viability, for eukaryotic cell viability assays and bacterial viability experiments, 5-cyano-2,3-di-(p-tolyl)-tetrazolium chloride (CTC) is the most often employed compound.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1158502900188190CDS025261
NBT crystals, pkg of 5 g
Roche
11585029001
NBT
form
powder
form
crystals
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (T)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rodriguez, G.G., et al.
Applied and Environmental Microbiology, 58, 180-180 (1992)
Severin, E., et al.
Analytica Chimica Acta, 170, 341-341 (1985)
Juan C Stockert et al.
Acta histochemica, 120(3), 159-167 (2018-03-03)
For many years various tetrazolium salts and their formazan products have been employed in histochemistry and for assessing cell viability. For the latter application, the most widely used are 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT), and 5-cyano-2,3-di-(p-tolyl)-tetrazolium chloride (CTC) for viability assays of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
94498-10MG-F04061832534022
94498-50MG-F04061833295663