Merck
CDS025261
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)-3H-tetraazol-2-ium chloride
AldrichCPR
Synonim(y):
Chlorek 2,3-difenylo-5-tienylo-2-tetrazoliowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13N4Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1)c2n[n+]([n](n2)c4ccccc4)c3ccccc3.[Cl-]
InChI
InChI=1S/C9H8Cl2S/c10-9(11)6-8(9)12-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
RLHVMOZOYHDIGV-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)