Przejdź do
88190
Tetrazolium Blue Chloride
≥90% (T), powder, suitable for microbiology
Synonim(y):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), BTC, Blue Tetrazolium chloride, TZ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H32Cl2N8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
727.64
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
217-488-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3894077
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrazolium Blue Chloride, suitable for microbiology, ≥90% (T)
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
powder
mp
255 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL ( hot)
application(s)
microbiology
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Used in the assay of reducing sugars; Used in the preparation of DNA-cation complexes, immunoadsorbents for anti-DNA antibodies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T437593862N6876
description
suitable for microbiology, ≥90% (T)
description
used in colorimetric determination of reducing compounds
description
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
description
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (T)
assay
-
assay
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
assay
≥90.0% (HPLC)
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL ( hot)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
255 °C (dec.) (lit.)
mp
255 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
application(s)
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrazolium Blue Chloride
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1871-22-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)