Merck
11585029001
Roche
NBT
crystals, pkg of 5 g
Synonim(y):
Nitrotetrazolium Blue chloride, 2,2′-bis(4-Nitrophenyl)-5,5′-diphenyl-3,3′-(3,3′-dimethoxy-4,4′-diphenylene)ditetrazolium chloride, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride], p-Nitro-Blue tetrazolium chloride, p-Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT
Wybierz wielkość
5 G
3910,00 zł
3910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
3910,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C40H30N10O6 · 2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
817.64
Beilstein:
4115923
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116100
Identyfikator substancji w PubChem:
3910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
4-Nitro blue tetrazolium chloride, crystals
Poziom jakości
Formularz
crystals
opakowanie
pkg of 5 g
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
NBT is soluble in water, aqueous buffers, and dimethylformamide.
Tetrazolium salts are useful in determining the metabolic activity of cells from many origins. The quaternary tetrazole ring core containing four nitrogen atoms, with a net positive charge induces cellular uptake through plasma membrane potential. This drives its use in cell biology.[1] In immunolabeling technique, 4-Nitro blue tetrazolium (NBT) serves as an oxidant. The hydrolysis of 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) by alkaline phosphatase gives rise to leucoindigo, which is then being reduced by NBT to form an insoluble blue BCI.[2] Certain cells reduce NBT, which is a colorless/yellow dye to blue or black formazan crystals. Due to this property, NBT is prefered in redox histochemistry and in biochemical applications.[1] It is formerly used to distinguish between nonbacterial and bacterial diseases, the latter causing neutrophils to reduce the dye; used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease.[3]
Zastosowanie
  • Colony and plaque hybridization
  • Immunohistocytochemistry
  • In situ hybridization[4]
  • Northern blot
  • Southern blot
  • Western blot
NBT has been used in in situ hybridization.[5]
Uwaga dotycząca przygotowania
Working solution: Solubility: soluble in water, aqueous buffers, and dimethylformamide. Can be dissolved in methanol. A clear solution is achieved at 20 mg/ml.
Komentarz do analizy
Kontrola wydajności w teście LDH.
Absorption: NBT has its maximum absorption at 260 nm [in water],
and the final product formazan has its maximum absorption at 605 nm [in nitrobenzole].
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrazolium dyes as tools in cell biology: new insights into their cellular reduction.
Berridge M V, et al.
Biotechnology Annual Review, 11, 127-152 (2005)
Infection and nitroblue-tetrazolium reduction by neutrophils: A diagnostic aid.
Park B H, et al.
Lancet, 292(7567), 532-534 (1968)
D Liebhart et al.
Journal of comparative pathology, 135(4), 237-242 (2006-10-31)
For use in an in-situ hybridization method, three probes (HM, TR and BL) were designed to hybridize, respectively, with (1) Histomonas meleagridis, (2) Tetratrichomonas gallinarum, and (3) a broad range of micro-organisms, including Blastocystis spp. Mono-eukaryotic cultures were used to
Fluorescent in situ hybridization employing the conventional NBT/BCIP chromogenic stain.
Trinh L A, et al.
Biotechniques, 42(6), 756-759 (2007)
Wanlong Su et al.
Frontiers in plant science, 11, 568411-568411 (2021-02-09)
Salt stress is an adverse environmental factor for plant growth and development. Under salt stress, plants can activate the selective autophagy pathway to alleviate stress. However, the regulatory mechanism of selective autophagy in response to salt stress remains largely unclear.
Protokoły
There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), for instance, FastGreen FCF or Nuclear Fast Red.