Przejdź do
91957
Monosodium methylphosphonate
99.0-101.0% (T)
Synonim(y):
Methanephosphonic acid monosodium salt, Methylphosphonic acid monosodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
301,75 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1164,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH4O3PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
99.0-101.0% (T)
Form:
crystals
Solubility:
water: 3.54 g/30 mL, colorless
301,75 zł
Cena katalogowa355,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
concentration
18.5-20.5% Na
loss
≤2.0% loss on drying
pH
4.5-5.1
solubility
water: 3.54 g/30 mL, colorless
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.07
suitability
no residue for filter test
SMILES string
O=P(C)(O[Na])O
InChI
1S/CH5O3P.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
CZVWTNTXBUVAFR-UHFFFAOYSA-M
Application
Buffer component for ERLIC technique for Phosphoproteome analysis and inhibitor of protein phosphatases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01495PHR3211479775
form
crystals
form
-
form
-
form
solid
solubility
water: 3.54 g/30 mL, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98.5% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
pH
4.5-5.1
pH
-
pH
-
pH
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L P Wackett et al.
Journal of bacteriology, 169(2), 710-717 (1987-02-01)
Carbon-phosphorus bond cleavage activity, found in bacteria that utilize alkyl- and phenylphosphonic acids, has not yet been obtained in a cell-free system. Given this constraint, a systematic examination of in vivo C-P lyase activity has been conducted to develop insight
Yogesh Surendranath et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(14), 6326-6336 (2012-03-08)
The mechanism of nucleation, steady-state growth, and repair is investigated for an oxygen evolving catalyst prepared by electrodeposition from Co(2+) solutions in weakly basic electrolytes (Co-OEC). Potential step chronoamperometry and atomic force microscopy reveal that nucleation of Co-OEC is progressive
Marta Kwiatkowska et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 109, 34-43 (2014-03-04)
The toxicity of herbicides to animals and human is an issue of worldwide concern. The present study was undertaken to evaluate toxic potential of widely used pesticide - glyphosate, its metabolites: aminomethylphosphonic acid (AMPA); methylphosphonic acid and its impurities: N-(phosphonomethyl)iminodiacetic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91957-2.5G04061833627570
91957-500MG04061833616253
91957-100MG04061833464366