PHR3211
Mycophenolate Sodium
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Mycophenolic acid monosodium salt, Sodium mycophenolate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1448989
rodzina API
mycophenolate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 400 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H20O6.Na/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3;/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b9-4+;
Klucz InChI
DOZYTHNHLLSNIK-JOKMOOFLSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Immune system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.