Przejdź do
01495
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
analytical standard
Synonim(y):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-Glutamic acid monosodium salt, Glu, MSG, Monosodium glutamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8NNaO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.11 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
E Number:
E620
NACRES:
NA.24
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.5% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
9.62% water (theory, monohydrate)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
InChI key
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist at kainate, NMDA, and quisqualate receptors; an excitatory amino acid neurotransmitter.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49621G5889G1626
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥98.5% (TLC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monosodium L-glutamate-induced asthma.
Allen, David H., John Delohery, and Gary Baker.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 80.4, 530-537 (1987)
E von Hauff et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(2), 596-601 (2010-08-07)
A biocompatible device for the voltage dependent uptake and release of the neural transmitter L-glutamate in neutral pH solutions is demonstrated. The device consists of a gold electrode coated with molecularly imprinted, overoxidised polypyrrole (oPPy). It is shown here that
H Hosaka et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 36(9), 895-903 (2012-09-18)
Monosodium l-glutamate (MSG) is known to influence the endocrine system and gastrointestinal (GI) motility. The mechanism of postprandial glycemic control by food in the GI tract is mostly unknown and of great interest. To investigate the effect of MSG on
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
177466-1G04061838753212
177466-10G04061836825492
01495-1G04061838609441