Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 431,00 zł |
Informacje o tej pozycji
431,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt, α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt - CAS 81012-89-7, is a broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)/p-2
InChI key
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
General description
Biochem/physiol Actions
protein phosphatase
Preparation Note
Other Notes
Wolniak, S.M., and Larsen, P.M. 1992. J. Cell Sci.102, 691.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 100 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 479775-5GM | 04055977183863 |