Przejdź do
83465
RBS T230
concentrate
Synonim(y):
RBS Viro
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
foaming detergent
Quality Segment
form
liquid
quality
concentrate
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
pH
6.0-7.5
density
1.07 g/mL at 20 °C
Application
foaming detergent for cleaning all glass and metallic equipment in virology and medicine
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7173671220TOX8
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
description
foaming detergent
description
anionic
description
anionic
description
-
density
1.07 g/mL at 20 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
quality
concentrate
quality
-
quality
-
quality
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P3053-5MG04061832575247
P3053-1MG04061826226292
1612947-100MG04061838746221
4713304061838081384
PHR2693-200MG04065265027489
S1270-25MG04061836909864
S1270-10MG04061836909475
S9889-10MG04061836964627
S9889-1MG04061836964634
E-139-1ML04065269011873
700095P-5MG04061835383672
700107P-100MG04065269219538
700107P-200MG04065269219552
85451-100G04061835541812
567152-5GM04055977267174
Y000161504061837584992
02090580-10MG04061834088127
S1270-100MG04061836909109
700107P-500MG04065269219569
700095P-25MG04061835383665
700107P-1G04065269219545
567152-25GM04055977267167