Przejdź do
TOX8
In Vitro Toxicology Assay Kit, Resazurin based
Synonim(y):
Fluorescent resazurin toxicology assay
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
263-718-5
NACRES:
NA.84
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
usage
1 kit sufficient for 2,000 tests
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
protein quantification: suitable
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric, fluorometric
storage temp.
2-8°C
General description
In Vitro Toxicology Assay Kit (Resazurin based) is designed for fluorometrically or spectrophotometrically determining cell number as a function of metabolic activity using the dye resazurin. The resazurin method is simple, accurate, and reproducible
Application
In Vitro Toxicology Assay Kit, Resazurin based has been used:
  • in cell viability assay of human primary fibroblasts[1]
  • to determine the cell proliferation rate in murine pre-osteoblasts[2]
  • to determine the metabolic activity of microfluidic and monolayer cultures[3]
Biochem/physiol Actions
Bioreduction of the dye reduces the amount of its oxidized form (blue) and concomitantly increases the fluorescent intermediate (red).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TOX4TOX7TOX1
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
cell analysis
detection
usage
1 kit sufficient for 2,000 tests
usage
1 kit sufficient for 1,000 tests
usage
 kit sufficient for 500 tests
usage
 kit sufficient for 1,000 tests
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Testy komórkowe do proliferacji komórek (BrdU, MTT, WST1), żywotności komórek i eksperymentów cytotoksyczności do zastosowań w badaniach nad rakiem, neuronauką i komórkami macierzystymi.
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
TOX8-1KT04061837397974