Przejdź do
83460
RBS 25 solution
liquid, concentrate, suitable for immunohistochemistry
Synonim(y):
RBS 25 concentrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103206
NACRES:
NA.22
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RBS 25 solution, concentrate
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
impurities
≤1% sodium hydroxide
pH
11.4-12.4(at 2% v/v in water)(lit.), 13.0-14.0(pure )(lit.)
density
1.09 g/mL at 20 °C
General description
RBS 25 is a multipurpose alkaline detergent that can be used for manual cleaning, soaking, and ultrasonic cleaning of laboratory and production equipment.
Application
In laboratories, RBS 25 Concentrate is used for cleaning glassware and laboratory equipment made of stainless steel, plastic, porcelain, etc. This cleaning agent is also used for the radioactive decontamination of items and surfaces. In industry, RBS 25 Concentrate is recommended for cleaning parts and devices made of glass, stainless steel, injection moulds, silicon or quartz wafers, production equipment, etc.
Special detergent for glass and instruments in chemical, bacteriological and radiotechnical laboratories.
Features and Benefits
  • Efficient at low concentrations
  • High wetting and emulsifying power
  • Biodegradable surfactant
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8346183465740233
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
density
1.09 g/mL at 20 °C
density
1.10 g/mL at 20 °C
density
1.07 g/mL at 20 °C
density
-
pH
11.4-12.4(at 2% v/v in water)(lit.), 13.0-14.0(pure )(lit.)
pH
11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.), 12.9-13.9(pure)(lit.)
pH
6.0-7.5
pH
-
impurities
≤1% sodium hydroxide
impurities
≤1% sodium hydroxide
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?