Przejdź do
41519
RBS A 285 SOLID pF
≥20.0% Na, powder, low foam, phosphate-free
Synonim(y):
Phosphate free alkaline detergent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103206
NACRES:
NA.22
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RBS A 285 SOLID pF, low foam, phosphate-free
Quality Level
form
powder
concentration
≥20.0% Na
pH
11.0-12.0(at 2% v/v in water)
General description
RBS A 285 SOLID pF is a highly efficient powdered phosphate free alkaline detergent specifically formulated for use in laboratory washing machines.
Application
RBS A 285 SOLID pF is recommended for cleaning various laboratory glassware and equipment, including those made of stainless steel, plastic, and porcelain. The detergent is designed to effectively remove distillation residues, proteins, oils, and greases.
Features and Benefits
  • Save money by using less detergent because it’s efficient at low concentrations
  • Avoid contamination by thoroughly removing residues and contaminants with strong cleaning and degreasing power
  • Gain confidence in your clean with reliable outcomes no matter the water hardness
  • Reach your sustainability goals with an environmentally friendly product that’s 100% biodegradable
Legal Information
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
83465PZ0117PZ0031
pH
11.0-12.0(at 2% v/v in water)
pH
6.0-7.5
pH
-
pH
-
concentration
≥20.0% Na
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
41519-5KG04061832747774