Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 957,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3660,00 zł 2745,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11O9P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.12 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
957,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 9.0±1.0°, 3 hr, c = 0.1 in H2O
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C6H11O9P/c7-3(1-4(8)6(10)11)5(9)2-15-16(12,13)14/h3,5,7,9H,1-2H2,(H,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,5+/m0/s1
InChI key
OVPRPPOVAXRCED-WVZVXSGGSA-N
Biochem/physiol Actions
2-dehydro-3-deoxy-phosphogluconate is a substrate for the enzyme 2-dehydro-3-deoxy-phosphogluconate aldolase which converts it into D-glyceraldehyde 3-phosphate plus pyruvate. [1]
Metabolite in the pentose phosphate pathway, generating NADPH and pentoses; and in the in pentose and glucuronate interconversions; key intermediate in the Entner-Doudoroff pathway of some bacteria[2], substrate of 2-Keto-3-deoxy-6-phosphogluconate (KDPG) aldolase, catalyzing the reversible cleavage of KDPG to pyruvate and glyceraldehyde-3-phosphate. It was found to be the carbon catabolite repression signal of phenylacetic acid metabolism in P. putida KT2440[3]. Expression from Pu was repressed mainly via PtsN in response to high levels of 2-dehydro-3-deoxygluconate-6-phosphate[4].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color - | color - |
| optical activity [α]/D 9.0±1.0°, 3 hr, c = 0.1 in H2O | optical activity - | optical activity [α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D 14.5±2.5°, c = 0.1 in H2O |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Deoxy-2-keto-6-phosphogluconic acid lithium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?