Przejdź do
50661
D-Tagatose 6-phosphate lithium salt
≥95% (TLC)
Synonim(y):
D-Tagatofuranose 6-phosphate lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O9P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.14 (free acid basis)
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
optical activity
[α]/D 14.5±2.5°, c = 0.1 in H2O
storage temp.
−20°C
Application
D-Tagatose 6-phophate is a metabolite in the biosynthetic pathway converting galactose 6-phosphate to pyruvate. D-Tagatose 6-phosphate is a substrate for tagatose-6-phosphate kinase which converts it into D-tagatose 1,6-bisphosphate with the transfer of a phosphate from ATP.
Biochem/physiol Actions
An enzyme substrate for D-tagatose-6-phosphate kinase, and key metabolite of the tagatose-6-phosphate pathway linking D-galactose-6-phosphate with D-glyceraldehyde-3-phosphate.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1642904PHR3245T2751
Tagatoza United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642904
Tagatoza
TAGATOSE pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3245
TAGATOSE
description
≥95% (TLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
optical activity
[α]/D 14.5±2.5°, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]25/D -6.5 to -5.0 °, c = 1% (w/v) in water
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)