Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5O6P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.03 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
1773480
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(=O)O)(O)O
InChI
1S/C2H5O6P/c3-2(4)1-8-9(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
ASCFNMCAHFUBCO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Manifold links of photo-respiration to central metabolism, 2-phospho-glycolate content of tissues.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?