Przejdź do
92034
sn-Glycerol 1-phosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Synonim(y):
D-Glycerol 3-phosphate lithium salt, L-Glycerol 1-phosphate lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9O6P · xLi+
Masa cząsteczkowa:
172.07 (free acid basis)
UNSPSC Code:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
AWUCVROLDVIAJX-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of glycerophospholipid metabolism, component of lipoteichoic acids and polyglycerolphosphates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
941247883237442
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D +2.0±0.5°°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
lipid type
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)