Przejdź do
55540
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt
≥95.0% (Hg)
Synonim(y):
p-Chloromercuribenzoate, p-Hydroxymercuribenzoic acid sodium salt, PCMB, Sodium 4-(hydroxymercurio)benzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5HgNaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.69
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-340-5
Beilstein/REAXYS Number:
6118796
MDL number:
Assay:
≥95.0% (Hg)
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (Hg)
mp
≥300 °C
SMILES string
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
CBELQCYFTSHKPJ-UHFFFAOYSA-L
Application
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid is an organic mercurial compound that reacts via mercury-sulfur affinity with sulfhydryl groups in peptides, proteins and other molecules. PCMB may be used for the determination of sulfhydryl groups in proteins according to Boyer, by atomic absorption[1], and stopped-flow measurements, G. Castronuovo-Lepore et al.[2]. It may be used for specific applications such as probing the active site of an enzyme such as cytochrome C oxidase. 4-(Hydroxymercuri)benzoic acid appeared mistakenly as p-chloromercuriobenzoate [PCMB] in earlier literature.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45565289720H3766
assay
≥95.0% (Hg)
assay
95%
assay
≥96.0% (NT)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
≥300 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
138-85-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is product 55540,  4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt soluble in water?
    1 answer
    1. Not soluble in water. Soluble in alcohol and dichloro ethane