Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 527,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-CH3-C6H4SO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-538-5
Beilstein/REAXYS Number:
3574491
MDL number:
Assay:
≥96.0% (NT)
Form:
powder
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
purum
assay
≥96.0% (NT)
form
powder
functional group
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (NT) | assay 95% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form - | form - |
| functional group sulfinic acid | functional group sulfinic acid | functional group tosylate | functional group - |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium p-toluenesulfinate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?