Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98.0-102.0% anhydrous basis | assay ≥99.5% (HPLC) | assay ≥97.0% (T) |
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?