Kluczowe dokumenty
455652
Sodium p-toluenesulfinate
95%
Synonim(y):
p-Toluenesulfinic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
4-CH3C6H4SO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
zanieczyszczenia
<5% water
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfinic acid
ciąg SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Sodium p-toluenesulfinate/copper (II) acetate in free radical reactions of 5-aryl substituted alkenes.
Wang S-F, et al.
Tetrahedron, 55(8), 2273-2288 (1999)
Asymmetric induction in the palladium-catalyzed sulfonylation of allylic sulfinates and acetates with chiral phosphine ligands.
Hiroi K and Makino K.
Chemistry Letters (Jpn), 15(4), 617-620 (1986)
Synthesis of cyanohydrin trimethylsilyl ethers catalyzed by potassium p-toluenesulfinate.
Dekamin MG, et al.
Catalysis Communications, 9(6), 1352-1355 (2008)
Sodium p-Toluenesulfinate in Free Radical Reactions.
Chuang C-P.
Synthetic Communications, 23(17), 2371-2380 (1993)
Efficient and Selective Trimerization of Aryl and Alkyl Isocyanates Catalyzed by Sodium p-Toluenesulfinate in the Presence of TBAI in a Solvent-Free Condition.
Moghaddam FM, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 75(4), 851-852 (2002)