Przejdź do
46043
Ethidium homodimer
suitable for fluorescence, ~90% (HPCE)
Synonim(y):
EtDi, EthD-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H50Cl4N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
856.75
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161505
EC Number:
263-325-9
MDL number:
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
suitable for the fluorogenic detection of DNA
assay
~90% (HPCE)
form
solid
mol wt
856.75 g/mol
concentration
≤100% (5,5′-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochloride)
color
red to dark red
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 493 nm in H2O, λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
InChI key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethidium homodimer (EtDi, EthD-1) is used as a staining dye for ssDNA, dsDNA, RNA, oligonucleotides, and triplex DNA. EthD-1 does not cross intact/viable cell membranes and can be used to test cell viability.
Staining dye for ssDNA, dsDNA, RNA, oligonucleotides, and triplex DNA. It will not cross intact cell membranes and can be used to test cell viability.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for the fluorimetric detection of nucleic acids[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E19038.0826495295
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 493 nm in H2O, λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
concentration
≤100% (5,5′-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochloride)
concentration
2 mM in DMSO
concentration
-
concentration
-
color
red to dark red
color
red
color
-
color
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
powder
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
signalword
Danger
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Ethidium dimer: a new reagent for the fluorimetric determination of nucleic acids.
J Markovits et al.
Analytical biochemistry, 94(2), 259-264 (1979-04-15)
Susanne Radonjic-Hoesli et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 140(6), 1632-1642 (2017-04-17)
Eosinophils are a subset of granulocytes that can be involved in the pathogenesis of different diseases, including allergy. Their effector functions are closely linked to their cytotoxic granule proteins. Release takes place through several different mechanisms, one of which is
Yong Mao et al.
Acta biomaterialia, 94, 330-339 (2019-06-10)
Human amniotic membrane (AM) has intrinsic anti-inflammatory, anti-fibrotic and antimicrobial properties. Tissue preservation methods have helped to overcome the short shelf life of fresh AM allowing "on demand" use of AM grafts. Cryopreserved AM that retains all native tissue components
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46043-1MG-F04061832343891
46043-5MG-F04061833277232
Questions
  1. If possible to send me how to prepare & use this item.
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in any specific application. The material is soluble in DMSO, Dimethylformamide, and water. Please see the link below to review additional publications that may be helpful:
      https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/ethidium-homodimer